Learn More
Hamilton™ Calibre 20, aguja de cono Kel-F, longitud personalizada (0,952 cm a 30,48 cm [0,375 a 12 in]), estilo de punta 5 o AS, 6/paquete
Descripción
Hoja de especificaciones
- Indicador– calibre 20
- Estilo de punto– 5 o AS
- Longitud de la aguja– 0,75 in (19,1 mm)
- Esterilizable en autoclave– Sí
- Esterilizable a gas– Sí
- Cantidad de ventas– 6 agujas por paquete
- Centro– Kel-F
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 20 G |
| Tipo de producto | Aguja con cono Kel-F |