Learn More
Acetato de 20-dihidroprogesterona, TRC
Código de producto. 30378609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30378609 10 mg -
30381551 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30378609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44969010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5062-62-4
Fórmula molecular C23 H34 O3
Peso molecular (g/mol) 358.51
Sinónimo (20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate, Progesterone Imp. E (EP), Pregn-4-en-3-one, 20-(acetyloxy)-, (20R)- (9CI), Pregn-4-en-3-one, 20β-hydroxy-, acetate (6CI,7CI,8CI), 20-Acetoxy-3-oxopregn-4-ene, 20-Dihydroprogesterone acetate, 20β-Acetoxypregn-4-en-3-one
Nombre IUPAC [(1R)-1-[(8S,9S,10R,13S,14S,17S)-10,13-dimetil-3-oxo-1,2,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantotra-17-il]etilo] acetato
SMILES C[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (20R)-3-Oxopregn-4-en-20-yl Acetate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H34O3/c1-14(26-15(2)24)19-7-8-20-18-6-5-16-13-17(25)9-11-22(16,3)21(18)10-12-23(19,20)4/h13-14,18-21H,5-12H2,1-4H3/t14-,18+,19-,20+,21+,22+,23-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 358.2508