Learn More
20(alfa)-Dihidro Pregnenolona, TRC
Código de producto. 30003812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003812 25 mg 25 miligramos
30008648 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30003812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD44640025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 901-56-4
Fórmula molecular C21 H34 O2
Peso molecular (g/mol) 318.49
Sinónimo Pregn-5-ene-3,20-diol, (3β,20S)-, Pregn-5-ene-3β,20α-diol (7CI,8CI), Pregnenediol (6CI), (3β,20S)-Pregn-5-ene-3,20-diol, 20α-Dihydropregnenolone, 20α-Dihydro pregnenolone, 20α-Hydroxypregnenolone, 3β,20α-Dihydroxypregn-5-ene, δ5-Pregnene-3β,20α-diol, δ5-Pregnenediol
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17S)-17-[(1S)-1-hidroxietil]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantrina-3-ol
SMILES C[C@H](O)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 20alpha-Dihydro Pregnenolone
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H34O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4,13,15-19,22-23H,5-12H2,1-3H3/t13-,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 318.2559