Learn More
20,22-dihidro-digitoxigenina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20,22-Dihydro-digitoxigenin |
| CAS | 4427-85-4 |
| Fórmula molecular | C23H36O4 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Dihydrodigitoxigenin, (5beta)-3beta,14-Dihydroxycardanolide, 3beta,14-Dihydroxy-5beta-cardanolide, (3beta,5beta)-3,14-Dihydroxy-cardanolide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H36O4/c1-21-8-5-16(24)12-15(21)3-4-19-18(21)6-9-22(2)17(7-10-23(19,22)26)14-11-20(25)27-13-14/h14-19,24,26H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16-,17+,18-,19+,21-,22+,23-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H](O)C[C@H]1CC[C@@H]3[C@@H]2CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@]34O)[C@@H]5COC(=O)C5 |
| Peso molecular (g/mol) | 376.53 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 376.2614 |