Learn More
20, 21-Didehidro Rifabutina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 20','21-Didehydro Rifabutin |
| CAS | 1242076-45-4 |
| Fórmula molecular | C46H60N4O11 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (9S,12E,14S,15R,16S,17R,18S,19S,20Z,22E,24Z)-16-(acetyloxy)-6,18,20-trihydroxy-14-methoxy-7,9,15,17,19,21,25-heptamethyl-1'-(2-methylpropyl)-spiro[9,4-(epoxypentadeca[1,9,11,13]tetraenimino)-2H-furo[2',3':7,8]naphth[1,2-d]imidazole-2,4'-piperidine]-5,10,26(3H,9H)-trione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C46H60N4O11/c1-22(2)21-50-18-16-46(17-19-50)48-34-31-32-39(54)28(8)42-33(31)43(56)45(10,61-42)59-20-15-30(58-11)25(5)41(60-29(9)51)27(7)38(53)26(6)37(52)23(3)13-12-14-24(4)44(57)47-36(40(32)55)35(34)49-46/h12-15,20,22,25-27,30,38,41,48,52-55H,16-19,21H2,1-11H3/b13-12+,20-15+,24-14+,37-23-,47-36?/t25-,26-,27-,30+,38-,41-,45+/m1/s1 |
| SMILES | O=C1C2=C(O)C(C)=C3C(C([C@@](C)(O/C=C/[C@H](OC)[C@@H](C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)[C@H](O)[C@H](C)/C(O)=C(C)/C=C/C=C4\C)O3)=O)=C2C5=NC6(CCN(CC(C)C)CC6)NC5=C1NC4=O |
| Peso molecular (g/mol) | 844.99 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 844.4259 |