Learn More
20,21-Dehidro Espironolactona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2'R)-7alpha-(Acetylthio)-5'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-3,5'-dione |
| CAS | 132458-33-4 |
| Fórmula molecular | C24 H30 O4 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Pregna-4,20-diene-21-carboxylic acid, 7-(acetylthio)-17-hydroxy-3-oxo-, γ-lactone, (7α,17α)- (9CI), Spiro[17H-cyclopenta[a]phenanthrene-17,2'(5'H)-furan], pregna-4,20-diene-21-carboxylic acid deriv., (2'R)-7α-(Acetylthio)-5'H-spiro[androst-4-ene-17,2'-furan]-3,5'-dione, (2′R)-7α-(Acetylsulfanyl)-5′H-spiro[androst-4-ene-17,2′-furan]-3,5′-dione, δ20-Spironolactone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H30O4S/c1-14(25)29-19-13-15-12-16(26)4-8-22(15,2)17-5-9-23(3)18(21(17)19)6-10-24(23)11-7-20(27)28-24/h7,11-12,17-19,21H,4-6,8-10,13H2,1-3H3/t17-,18-,19+,21+,22-,23-,24+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)S[C@@H]1CC2=CC(=O)CC[C@]2(C)[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC[C@]45OC(=O)C=C5)[C@H]13 |
| Nombre IUPAC | Etaniioato S-[(7R,8R,9S,10R,13S,14S,17R)-10,13-dimetil-3,5'-dioxispiro[2,6,7,8,9,11,12,14,15,16-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantranto-17,2'-furano]-7-il] etanolioato |
| Peso molecular (g/mol) | 414.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 414.1865 |