Learn More
Abnova™ 2 x mezcla de PCR de Taq con MgCl2
Descripción
- La mezcla incluye ADN polimerasa Taq recombinante de alta calidad, nucleótidos en una formulación de tampón específicamente optimizada.
- Para la preparación de la reacción, añadir la mezcla PCR (25 ul) a los cebadores, plantilla y agua (se suministra en el juego; volumen total de 50 ul).
- La mezcla de PCR se suministra con MgCl2 en la solución.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Conservar a -20 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
| Cantidad | 1 μcucharada |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |