Learn More
Abnova™ 2 x mezcla de PCR de RedTaq con MgCl2
Código de producto. 16032565
Change view
Click to view available options
:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto.
16032565 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 16032565 Proveedor Abnova™ N.º de proveedor D0019.1mL
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
2 x mezcla de PCR de RedTaq con MgCl2 es una solución preparada que contiene todo lo necesario para una reacción PCR exitosa, excepto los cebadores específicos y la plantilla de ADN
  • La mezcla incluye ADN polimerasa LongTaq recombinante de alta calidad, nucleótidos en una formulación de tampón específicamente optimizada.
  • Para la preparación de la reacción, añadir la mezcla PCR (25 ul) a los cebadores, plantilla y agua (se suministra en el juego; volumen total de 50 ul).
  • La mezcla de PCR se suministra con MgCl2 en la solución.
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Conservar a -20 °C. Se garantiza su estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
Cantidad 1 ml
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)