Descripción
- El cubo oscilante contiene tubos de tamaño específico para centrifugación
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-S6x5/4
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 2 cubos para 30130880 |
| Capacidad | 5 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor R-S6x5/4 |
| Incluye | Cubos para rotor oscilante (2 uds.) |
| N.º de lugares | 1 |