Descripción
- El cubo oscilante contiene tubos de tamaño específico para centrifugación
- Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5MIS
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Cubo, 3 de 15 ml D 17 mm FA, con gradilla, 2 por paquete |
| Tipo | Rotor de ángulo fijo |
| Capacidad | 3 × 15 ml |
| Diámetro máx. del tubo | 17 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Rotor basculante R-S4x100/5MIS |
| Incluye | 2 Cubos |
| N.º de lugares | 3 |