Learn More
Ohaus™ 2 cubos para centrífuga, rotor oscilante Frontier™ R-S4x100/5MIS
Código de producto. 15866692 Tienda Ohaus Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad:
1 de 100 ml (con tapón)
1 de 100 ml (sin tapón)
2 × 50 ml
3 × 15 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad unitSize
15866692 1 de 100 ml (con tapón) paquete de 2
15876692 1 de 100 ml (sin tapón) paquete de 2
15876712 2 × 50 ml paquete de 2
15886712 3 × 15 ml paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15866692 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 30314860
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cubos para tubos de centrífuga, adecuados para el rotor oscilante R-S4x100/5MIS.
  • El cubo oscilante contiene tubos de tamaño específico para centrifugación
  • Adecuado para usar en rotores oscilantes Frontier™ R-4SX100/5MIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Cubo, 100 ml sin tapón, 2 por paquete
Capacidad 1 de 100 ml (con tapón)
Para utilizar con (equipo) Rotor basculante R-S4x100/5MIS
Incluye 2 Cubos
N.º de lugares 1