Learn More
BOLA Llaves de paso de 2 vías
Código de producto. 10558272
Cambiar vista
Click to view available options
Se adapta al D.I. de tubos:
Rosca 10
Rosca 4
Rosca 6
Rosca 8
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Se adapta al D.I. de tubos Tamaño de la unidad
10558272 Rosca 6 cada uno
10359281 Rosca 4 cada uno
10084960 Rosca 8 cada uno
10185641 Rosca 10 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10558272 Proveedor BOLA N.º de proveedor E65204
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.05€
    68.37€ / paquete de 1
    Ahorro 16.68€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Llaves de paso de 2 vías de PTFE, con tuerca de PTFE reforzado con fibra de vidrio
  • Llave de paso de 2 vías con orificio recto y dos conexiones o llave de paso de 3 vías con orificio en forma de T y tres conexiones
  • Con tuercas de PTFE reforzado con fibra de vidrio para la conexión de tubos o tuberías.
  • Tapón de paso cónico, la estanqueidad se incrementa girando la tuerca en el lado inferior.
  • Tapón de paso de 3 vías con marca en forma de T de dirección de flujo.
  • Resistencia química universal, el producto fluyente solo está expuesto al PTFE.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Se adapta al D.I. de tubos Rosca 6
Tamaño del tapón M14
Certificaciones/conformidad FDA