Learn More
2-Viniliofeno (Estabilizado con BHT), TRC
Código de producto. 30454193
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454193 50 mg 50 miligramos
30455741 100 mg -
30449044 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454193 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV75699850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1918-82-7
Fórmula molecular C6H6S
Peso molecular (g/mol) 110.17
SMILES C=Cc1cccs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylthiophene
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6S/c1-2-6-4-3-5-7-6/h2-5H,1H2