Learn More
2-Vinipiridina (estabilizada con 4-tert-butilcatecol al 0,1%), TRC
Código de producto. 30005311
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30005311 1 g 1 g
30003826 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30005311 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV4874951G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-69-6
Fórmula molecular C7 H7 N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Sinónimo 2-Ethenylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), 2-Vinylpyridine
Nombre IUPAC 2-etenilpiridina
SMILES C=Cc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Cantidad 1 g
Notas de grado de pureza GC
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.0578
Porcentaje de pureza >95%