Learn More
2-Vinilpiridina, 97 %, estabilizada con 0,1 % de 4-terc-butilcatecol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11427976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11427976 500 mL 500 ml
11417976 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11427976 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14056.AP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 100-69-6 | C7H7N | 105.14 g/mol
2-Vinylpyridine is a pyridine derivative used in the preparation of poly(2-vinylpyridine) via radical polymerization. 2-Vinylpyridine is used to improve effectiveness of protective polymer coatings on metals. It is a reagent for pyridylethylation for new protection method for active hydrogen compounds.. It is also used as basic materials for one of largest-selling plastic, manufacturing pharmaceuticals and bio-compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2La vinilpiridina es un derivado de la piridina utilizado en la preparación de poli(2-vinilpiridina) mediante polimerización por radicales. La 2-vinilpiridina se utiliza para mejorar la eficacia de los revestimientos protectores de polímeros en metales. Es un reactivo para la piridiletilación en el nuevo método de protección de compuestos de hidrógeno activos. También se utiliza como material básico para uno de los plásticos más vendidos, y en la fabricación de productos farmacéuticos y biocompuestos.
Solubilidad
soluble en agua (27 g/l). Ligeramente soluble en cloroformo y metanol.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-69-6
Fórmula molecular C7H7N
Peso molecular (g/mol) 105.14
Número MDL MFCD00006355
Clave InChI KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-vinylpyridine, pyridine, 2-ethenyl, pyridine, 2-vinyl, pyridine, ethenyl, vinylpyridine, 2-vinyl pyridine, alpha-vinylpyridine, vinyl pyridine, unii-dt4uv4nnkx, ccris 5238
PubChem CID 7521
Nombre IUPAC 2-etenilpiridina
SMILES C=CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylpyridine
Nombre de nota stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Punto de fusión -50°C
Densidad 0.974
Punto de ebullición 159°C
Temperatura de inflamación 47°C (117°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.55
Cantidad 500 mL
Número UN UN3073
Beilstein 104505
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (27g/L). Slightly soluble in chloroform and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 105.14
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid