Learn More
2-Vinilpirazina 98, %, estabilizada con aprox. 0,1% de hidroquinona, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11497866 5 g 5 g
11487866 1 g 1 g
11407876 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11497866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4177-16-6 | C6H6N2 | 106.13 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es una importante materia prima e intermedio utilizado en síntesis orgánica, productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en metanol y agua.
Notas
Almacenar lejos de compuestos incompatibles como agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4177-16-6
Fórmula molecular C6H6N2
Peso molecular (g/mol) 106.13
Número MDL MFCD00051591
Clave InChI KANZWHBYRHQMKZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-vinylpyrazine, vinylpyrazine, pyrazine, ethenyl, pyrazine, vinyl, 2-vinyl pyrazine, unii-y6tpk237o6, ethenylpyrazine, vinyl pyrazine, 2ethenylpyrazine, acmc-20anmb
PubChem CID 77840
Nombre IUPAC 2-ethenylpyrazine
SMILES C=CC1=CN=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylpyrazine
Nombre de nota stabilized with ≈0.1% hydroquinone
Densidad 1.041
Punto de ebullición 163°C to 164°C
Temperatura de inflamación 60°C (140°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 105566
Información de solubilidad Slightly soluble in methanol,water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.13
Porcentaje de pureza 98%