Learn More
Ácido 2-vinilbenzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15464347
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15464347 5 g 5 g
15454347 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15464347 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31723.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27326-43-8 | C9H8O2 | 148.161 g/mol
As intermediate in orgaic syntheses. Phthalides were obtained in low yields by palladium-assisted cyclization of 2-vinylbenzoic acid and 2-(2-methyl-2-propenyl)- benzoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio en la síntesis orgánica. A partir de la ciclización asistida por paladio de los ácidos 2-vinilbenzoico y 2-(2-metil-2-propenil)-benzoico, se obtuvieron ftalidas de bajo rendimiento.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27326-43-8
Fórmula molecular C9H8O2
Peso molecular (g/mol) 148.161
Número MDL MFCD02066273
Clave InChI XUDBVJCTLZTSDC-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3015504
Nombre IUPAC ácido 2-etenilbenzoico
SMILES C=CC1=CC=CC=C1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vinylbenzoic acid
Punto de fusión 94°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-vinylbenzoic acid, vinylbenzoic acid, benzoic acid, ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl, pubchem19668, benzoic acid,2-ethenyl, benzoic acid, 2-ethenyl-9ci
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.16
Porcentaje de pureza 96%