Learn More
2-vinilantraceno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Vinylanthracene |
| CAS | 2026-16-6 |
| Fórmula molecular | C16 H12 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12/c1-2-12-7-8-15-10-13-5-3-4-6-14(13)11-16(15)9-12/h2-11H,1H2 |
| SMILES | C=Cc1ccc2cc3ccccc3cc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-etenilantraceno |
| Peso molecular (g/mol) | 204.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0939 |