Learn More
2-Vanillin, TRC
Código de producto. 17912955
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17912955 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 17912955 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV0974001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Vanillin
CAS 148-53-8
Fórmula molecular C8 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Benzaldehyde, 2-hydroxy-3-methoxy-, m-Anisaldehyde, 2-hydroxy- (8CI), o-Vanillin (6CI), 2-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyde, 2-Hydroxy-m-anisaldehyde, 2-Hydroxyl-3-methoxybenzaldehyde, 2-Vanillin, 3-Methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 3-Methoxysalicylaldehyde, 6-Formyl-2-methoxyphenol, 6-Formylguaiacol, NC 005, NSC 2150, o-Vaniline
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O3/c1-11-7-4-2-3-6(5-9)8(7)10/h2-5,10H,1H3
SMILES COc1cccc(C=O)c1O
Nombre IUPAC 2-hidroxi-3-metoxibenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.0473