Learn More
2-Valerilfurano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475860
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475860 50 g 50 g
11465860 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11475860 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26491.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3194-17-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3194-17-0
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00053147
Clave InChI HTOZHTBIOGGHDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pentanoylfuran, 1-furan-2-yl pentan-1-one, 2-valerylfuran, butyl 2-furyl ketone, 1-2-furyl pentan-1-one, 1-2-furanyl-1-pentanone, unii-b3cnh05z42, 1-pentanone, 1-2-furanyl, 2-pentanoylfuran fhfi, 2-valeroylfuran
PubChem CID 231325
Nombre IUPAC 1-(furan-2-il)pentan-1-ona
SMILES CCCCC(=O)C1=CC=CO1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Valerylfuran
Índice de refracción 1.492
Cantidad 50 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 97%