Learn More
2-(Undeciloxi)-etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Undecyloxy)-ethanol |
| CAS | 38471-47-5 |
| Fórmula molecular | C13H28O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Monochamol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-13-11-14/h14H,2-13H2,1H3 |
| SMILES | CCCCCCCCCCCOCCO |
| Nombre IUPAC | 2-undecoxietanol |
| Peso molecular (g/mol) | 216.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.2089 |