Learn More
2-Undecanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10225050 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10225050 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10061630 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
10093013 1 L Frasco de vidrio 1 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10225050 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 140690050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-12-9
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.30
Número MDL MFCD00009583
Clave InChI KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
Nombre IUPAC undecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Undecanone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 11.0°C to 13.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8240g/mL
Punto de ebullición 231.0°C to 232.0°C
Temperatura de inflamación 88°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)8COCH3
Índice de refracción 1.4280 to 1.4310
Cantidad 5 mL
Beilstein 01, 713
Índice Merck 15, 6177
Gravedad específica 0.824
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Undecanone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.