Learn More
2-Undecanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493228 500 g 500 g
11483228 100 g 100 g
11403238 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17659.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-12-9 | C11H22O | 170.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-12-9
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.30
Número MDL MFCD00009583
Clave InChI KYWIYKKSMDLRDC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-undecanone, methyl nonyl ketone, 2-hendecanone, ketone, methyl nonyl, undecanone, nonyl methyl ketone, rue ketone, 2-oxoundecane, methyl n-nonyl ketone, methylnonylketone
PubChem CID 8163
ChEBI CHEBI:17700
Nombre IUPAC undecan-2-ona
SMILES CCCCCCCCCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Undecanone
Punto de fusión 11°C to 13°C
Densidad 0.825
Punto de ebullición 228°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 500 g
Número UN UN3082
Beilstein 1749573
Índice Merck 14,6104
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 98%