Learn More
2-Undecanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Undecanol |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H24O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11(2)12/h11-12H,3-10H2,1-2H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1827 |