Learn More
2-Undecanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467087 50 g 50 g
11457087 10 g 10 g
11477087 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14441.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1653-30-1 | C11H24O | 172.31 g/mol
It was used to reduce tetrapropylammonium perruthenate in novel and efficient isomerization of allylic alcohols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utilizó para reducir el perrutenato de tetrapropilamonio en la nueva y eficaz isomerización de alcoholes alílicos.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua. Soluble en alcohol y éter etílico.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1653-30-1
Fórmula molecular C11H24O
Peso molecular (g/mol) 172.31
Número MDL MFCD00021958
Clave InChI XMUJIPOFTAHSOK-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-undecanol, methyl nonyl carbinol, 2-hydroxyundecane, 2-hendecanol, sec-undecyl alcohol, undecylic alcohol, sec, methylnonylcarbinol, fema no. 3246, sec-undecylic alcohol, +-2-undecanol
PubChem CID 15448
ChEBI CHEBI:77930
Nombre IUPAC undecan-2-ol
SMILES CCCCCCCCCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Undecanol
Punto de fusión 1°C to 3°C
Densidad 0.828
Punto de ebullición 228°C to 229°C
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.437
Cantidad 50 g
Beilstein 1719795
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol and ethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.31
Porcentaje de pureza ≥98%