Learn More
2-(trifenilfosforanilideno)propionaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde |
| CAS | 24720-64-7 |
| Fórmula molecular | C21H19OP |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(Triphenylphosphoranylidene)propanal, (α-Formylethylidene)triphenylphosphorane, Propionaldehyde','2-(triphenylphosphoranylidene)- (6CI','8CI), 1-Formylethylidenetriphenylphosphorane, 2-(Triphenylphosphanylidene)propionaldehyde, 2-(Triphenylphosphoranilidenyl)propionaldehyde, 2-(Triphenylphosphoranylidene)propionaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H19OP/c1-18(17-22)23(19-11-5-2-6-12-19,20-13-7-3-8-14-20)21-15-9-4-10-16-21/h2-17H,1H3 |
| SMILES | O=CC(C)=P(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3 |
| Nombre IUPAC | 2-(trifenil-15-fosfanilideno)propanal |
| Peso molecular (g/mol) | 318.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.12 |