Learn More
2-(trimetilsililmetil)alilo acetato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10260683 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10260683 1 g Frasco de vidrio 1 g
10631115 5 g Frasco de vidrio 5 g
10340864 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10260683 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 381380010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 72047-94-0 | C9H18O2Si | 186.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72047-94-0
Fórmula molecular C9H18O2Si
Peso molecular (g/mol) 186.33
Número MDL MFCD00075170
Clave InChI IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilylmethyl allyl acetate, 2-trimethylsilyl methyl allyl acetate, 2-acetoxymethyl-3-trimethylsilyl propene, 2-trimethylsilyl methyl-2-propen-1-yl acetate, 2-trimethylsilyl methyl prop-2-en-1-yl acetate, acmc-1bfax, 2-trimethylsilylmethyl prop-2-enyl acetate, 2-acetoxymethyl allyl-trimethylsilane
PubChem CID 4428347
SMILES CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8770g/mL
Punto de ebullición 95°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.4380 to 1.44
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.877
Información de solubilidad Solubility in water: reacts
Nombre IUPAC acetato de 2-[(trimetilsilil)metil]prop-2-en-1-il
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.23
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trimethylsilylmethyl)allyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.