Learn More
2-(Trimetilsililetil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11367646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11367646 5 g 5 g
11357646 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11367646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11251.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 86521-05-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(trimetilsililetilinil)piridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86521-05-3
Fórmula molecular C10H13NSi
Peso molecular (g/mol) 175.306
Número MDL MFCD00066349
Clave InChI WOFPTESETJKCBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilylethynyl pyridine, 2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-2-ylethynyl silane, 2-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, timtec-bb sbb009057, trimethylsilylethynylpyridine, trimethylsilylethynyl pyridin, acmc-1bl66, 2-trimethylsilylethynylpyridine
PubChem CID 522859
Nombre IUPAC trimetil(2-piridina-2-iletilo)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 85°C to 86°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Beilstein 4176916
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.31
Porcentaje de pureza 97%