Learn More
2-(Trimetilsililetil)piridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357646
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357646 1 g 1 g
11367646 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357646 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11251.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 86521-05-3 | C10H13NSi | 175.306 g/mol
2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(trimetilsililetilinil)piridina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86521-05-3
Fórmula molecular C10H13NSi
Peso molecular (g/mol) 175.306
Número MDL MFCD00066349
Clave InChI WOFPTESETJKCBH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilylethynyl pyridine, 2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, trimethyl 2-pyridin-2-ylethynyl silane, 2-2-trimethylsilyl ethynyl pyridine, timtec-bb sbb009057, trimethylsilylethynylpyridine, trimethylsilylethynyl pyridin, acmc-1bl66, 2-trimethylsilylethynylpyridine
PubChem CID 522859
Nombre IUPAC trimetil(2-piridina-2-iletilo)silano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=N1
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilylethynyl)pyridine
Punto de fusión 40°C to 43°C
Punto de ebullición 85°C to 86°C (1 mmHg)
Índice de refracción 1.533
Cantidad 1 g
Beilstein 4176916
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.31
Porcentaje de pureza 97%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.