Learn More
2-(Trimetilsilil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447678
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15447678 25 g 25 g
15437678 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15447678 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61170.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18245-28-8 | C7H12SSi | 156.318 g/mol
2-(Trimethylsilyl)thiophene is used to produce 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trimetilsilil)tiofeno se utiliza para producir 2,5-bis-adamantan-1-il-tiofeno.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones de refrigeración. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18245-28-8
Fórmula molecular C7H12SSi
Peso molecular (g/mol) 156.318
Número MDL MFCD00005415
Clave InChI OANGLGSZPSFVDY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-thienyltrimethylsilane, 2-trimethylsilylthiophene, trimethyl thiophen-2-yl silane, silane, trimethyl-2-thienyl, trimethyl-2-thienylsilane, 2-trimethylsilyl thiophene, trimethyl 2-thienyl silane, amtsi021, acmc-1c71q, thien-2-yl-trimethyl-silane
PubChem CID 140360
Nombre IUPAC trimetil(tiofen-2-il)silano
SMILES C[Si](C)(C)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)thiophene
Densidad 0.926
Temperatura de inflamación 41°C (106°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.32
Porcentaje de pureza 97%