Learn More
2-(Trimetilsilil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
2-(Trimethylsilyl)thiophene is used to produce 2,5-bis-adamantan-1-yl-thiophene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 2-(trimetilsilil)tiofeno se utiliza para producir 2,5-bis-adamantan-1-il-tiofeno.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en condiciones de refrigeración. Incompatible con los agentes oxidantes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trimethylsilyl)thiophene |
| Densidad | 0.926 |
| Temperatura de inflamación | 41°C (106°F) |
| Índice de refracción | 1.497 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN1993 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.32 |
| Porcentaje de pureza | 97% |