Learn More
2-(Trimetilsilil)tiazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444977 5 g 5 g
11434977 1 g 1 g
11454977 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11444977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21903.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 79265-30-8 | C6H11NSSi | 157.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79265-30-8
Fórmula molecular C6H11NSSi
Peso molecular (g/mol) 157.31
Número MDL MFCD00066274
Clave InChI VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
PubChem CID 588453
Nombre IUPAC trimetil(1,3-tiazol-2-il)silano
SMILES C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)thiazole
Densidad 0.985
Punto de ebullición 53°C to 55°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 57°C (135°F)
Índice de refracción 1.497
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.31
Porcentaje de pureza 97%