Learn More
2-(Trimetilsilil)tiazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10731721 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10731721 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10073813 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10731721 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292290050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 79265-30-8 | C6H11NSSi | 157.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79265-30-8
Fórmula molecular C6H11NSSi
Peso molecular (g/mol) 157.31
Número MDL MFCD00066274
Clave InChI VJCHUDDPWPQOLH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl thiazole, 2-trimethylsilylthiazole, 2-trimethylsilyl-1,3-thiazole, thiazole, 2-trimethylsilyl, 2-trimethylsilanylthiazole, trimethyl 1,3-thiazol-2-yl silane, 2-tms-thiazole, pubchem10262, acmc-209pgq
PubChem CID 588453
Nombre IUPAC trimetil(1,3-tiazol-2-il)silano
SMILES C[Si](C)(C)C1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)thiazole
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9800g/mL
Punto de ebullición 53.0°C to 55.0°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4950 to 1.5000
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.98
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.31
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido