Learn More
Cloruro de 2-(trimetilsilil)etoximetilo, TRC
Código de producto. 30452059
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30452059 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30452059 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7876001G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
CAS 76513-69-4
Fórmula molecular C6 H15 Cl O Si
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-[(Chloromethoxy)ethyl]trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethoxymethyl Chloride, Chloromethyl 2-(Trimethylsilyl)ethyl Ether, Chloromethyl Trimethylsilylethyl Ether, SEM-Cl, SEM Cl, SEM Chloride, [2-[(Chloromethyl)oxy]ethyl]trimethylsilane, [[2-(Trimethylsilyl)ethyl]oxy]methyl Chloride, β-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride
Fórmula InChI InChI=1S/C6H15ClOSi/c1-9(2,3)5-4-8-6-7/h4-6H2,1-3H3
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Nombre IUPAC 2-(clorometoxi)etil-trimetilsilano
Peso molecular (g/mol) 166.72
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0581
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.