Learn More
Cloruro de 2-(trimetilsilil)etoximetilo, 90 %, téc., estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11975821 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11975821 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10442221 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10712934 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11975821 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219021000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76513-69-4
Fórmula molecular C6H15ClOSi
Peso molecular (g/mol) 166.72
Clave InChI BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
Nombre IUPAC 2-(clorometoxi)etil-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 100 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Estabilizante 10ppm diisopropylethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.72
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.