Learn More
Cloruro de 2-(trimetilsilil)etoximetilo, 90 %, téc., estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10442221 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10442221 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10712934 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
11975821 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10442221 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219020050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 76513-69-4 | C6H15ClOSi | 166.72 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 76513-69-4
Fórmula molecular C6H15ClOSi
Peso molecular (g/mol) 166.72
Clave InChI BPXKZEMBEZGUAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethoxymethyl chloride, 2-chloromethoxy ethyl trimethylsilane, sem-chloride, 2-trimethylsilyl ethoxymethylchloride, sem-cl, 2-chloromethyl 2-trimethylsilyl ethyl ether, semcl, 2-chloromethoxy ethyl-trimethylsilane, 2-trimethysilyl-ethoxymethyl chloride
PubChem CID 2724271
Nombre IUPAC 2-(clorometoxi)etil-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)CCOCCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 57.0°C to 59.0°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClCH2O(CH2)2Si(CH3)3
Índice de refracción 1.4350 to 1.4370
Cantidad 5 mL
Fieser 10,431; 16,361; 01,107
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Estabilizante 10ppm diisopropylethylamine
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.72
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.