Learn More
2-(trimetilsilil)etanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trimethylsilyl)ethanol |
| CAS | 2916-68-9 |
| Fórmula molecular | C5H14OSi |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | (2-Hydroxyethyl)trimethylsilane, 2-(Trimethylsilanyl)ethanol, 2-(Trimethylsilyl)ethyl Alcohol, NSC 96784, beta-(Trimethylsilyl)ethanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H14OSi/c1-7(2,3)5-4-6/h6H,4-5H2,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 2-trimetilsililetanol |
| Peso molecular (g/mol) | 118.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 118.0814 |