Learn More
2-(Trimetilsilil)etanol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11480037
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11480037 100 g 100 g
11460037 5 g 5 g
11470037 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11480037 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20970.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2916-68-9 | C5H14OSi | 118.251 g/mol
2-(Trimethylsilyl)ethanol is used as a protecting reagent for carboxyl, phosphoryl, hydroxyl and amino group in organic synthesis. It is used as a precursor to prepare trimethyl(2-phenoxyethyl)silanes by reacting with aromatic fluoride. It is also used in the synthesis of teoc-protected amines by using the corresponding isocyanates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-(trimetilsilil)etanol se utiliza como reactivo protector para carboxilo, fosforilo, hidroxilo y grupo amino en síntesis orgánica. Se utiliza como precursor para preparar trimetil(2-fenoxietil)silanos generando una reacción con fluoruro aromático. También se utiliza en la síntesis de aminas protegidas por teoc mediante el uso de los correspondientes isocianatos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2916-68-9
Fórmula molecular C5H14OSi
Peso molecular (g/mol) 118.251
Número MDL MFCD00002825
Clave InChI ZNGINKJHQQQORD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl ethanol, ethanol, 2-trimethylsilyl, 2-hydroxyethyl trimethylsilane, 2-trimethylsilyl ethan-1-ol, silane, 2-hydroxyethyl trimethyl, 2-trimethylsilanyl-ethanol, 2-trimethylsilyl-ethanol, 2-trimethylsilyl ethanal
PubChem CID 18013
Nombre IUPAC 2-trimetilsililetanol
SMILES C[Si](C)(C)CCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsilyl)ethanol
Densidad 0.825
Punto de ebullición 71°C to 72°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 50°C (122°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Índice de refracción 1.425
Cantidad 100 g
Número UN UN1987
Beilstein 1732034
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.25
Porcentaje de pureza ≥98%