Learn More
2-(trimetilsilil)-1,2,4-triazolo[4,3-a]piridin-3(2H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Trimethylsilyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyridin-3(2H)-one |
| CAS | 64125-42-4 |
| Fórmula molecular | C9H13N3OSi |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13N3OSi/c1-14(2,3)12-9(13)11-7-5-4-6-8(11)10-12/h4-7H,1-3H3 |
| SMILES | C[Si](C)(C)N1N=C2C=CC=CN2C1=O |
| Nombre IUPAC | 2-trimetilsilil-[1,2,4]triazolo[4,3-a]piridin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 207.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0828 |