Learn More
2-(Trimetilsiloxi)metacrilato de etilo, 94 %, estabilizado con 100ppm 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11379315 50 g 50 g
11369315 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379315 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16675.18
Solicitar formato a granel o personalizado
2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El metacrilato de etilo 2-(trimetilsiloxi) se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Difícil de mezclar.
Nota
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17407-09-9
Fórmula molecular C9H18O3Si
Peso molecular (g/mol) 202.33
Número MDL MFCD00053869
Clave InChI WUGOQZFPNUYUOO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylsilyl oxy ethyl methacrylate, 2-trimethylsilyloxy ethyl methacrylate, methacryloxyethoxytrimethylsilane, 2-trimethylsiloxy ethyl methacrylate, trimethylsiloxy-ethylmethacrylate, acmc-1buxw, trimethylsilyloxyethyl-methacrylate, 2-trimethylsiloxyethyl methacrylate, 2-trimethylsiloxy ethylmethacrylate
PubChem CID 87094
Nombre IUPAC 2-trimetilsililoxietil 2-metilprop-2-anoato
SMILES CC(=C)C(=O)OCCO[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylsiloxy)ethyl methacrylate
Nombre de nota stabilized with 100ppm 4-methoxyphenol
Densidad 0.995
Punto de ebullición 65°C (0.9 mmHg)
Temperatura de inflamación 42°C (107°F)
Índice de refracción 1.43
Cantidad 50 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Difficult to mix.
Formula Weight (peso de la fórmula) 202.33
Porcentaje de pureza 94%