Learn More
[2-(Trimetilamonio)etilo]Bromuro de metanoetiosulfonato, TRC
Código de producto. 30135797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135797 250 mg 250 miligramos
30009282 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135797 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91774-25-3
Fórmula molecular C6 H16 N O2 S2 . Br
Peso molecular (g/mol) 278.23
Nombre IUPAC trimetil(2-metilsulfonilsulfanil)azanio; bromuro
SMILES [Br-].C[N+](C)(C)CCSS(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-(Trimethylammonium)ethyl)methanethiosulfonate Bromide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H16NO2S2.BrH/c1-7(2,3)5-6-10-11(4,8)9;/h5-6H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 276.9806