Learn More
2-(Trimetilacetil)tiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11351947 5 g 5 g
11361947 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11351947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07560.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 20409-48-7 | C9H12OS | 168.254 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 20409-48-7
Fórmula molecular C9H12OS
Peso molecular (g/mol) 168.254
Número MDL MFCD00051668
Clave InChI PMUOKYKJIKZPIR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trimethylacetyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophen-2-yl propan-1-one, 2,2-dimethyl-1-2-thienyl propan-1-one, 2-pivaloylthiophene, t-butyl-2-thienylketone, acmc-1cb4m, 2-2,2-dimethylpropionyl thiophene, 2,2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone, 2.2-dimethyl-1-thiophenyl-1-propanone
PubChem CID 2776976
Nombre IUPAC 2,2-dimetil-1-tiofeno-2-ilpropan-1-ona
SMILES CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trimethylacetyl)thiophene
Densidad 1.07
Punto de ebullición 114°C to 116°C (14 mmHg)
Temperatura de inflamación 99°C (210°F)
Índice de refracción 1.535
Cantidad 5 g
Beilstein 116243
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.26
Porcentaje de pureza 98%