Learn More
Fluoruro de 2-trifluroacetamido-3,4,6-tri-O-acetil-2-desoxi-beta-D-glucopiranosilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Trifluroacetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-beta-D-glucopyranosyl Fluoride |
| CAS | 137686-91-0 |
| Fórmula molecular | C14 H17 F4 N O8 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H17F4NO8/c1-5(20)24-4-8-10(25-6(2)21)11(26-7(3)22)9(12(15)27-8)19-13(23)14(16,17)18/h8-12H,4H2,1-3H3,(H,19,23)/t8-,9-,10-,11-,12-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](F)[C@H](NC(=O)C(F)(F)F)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| Nombre IUPAC | Acetato de [(2R,3S,4R,5R,6S)-3,4-diacetiloxi-6-fluoro-5-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]oxan-2-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 403.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 403.089 |