Learn More
2-Trifluoromethylphenylboronic acid, 97%, ACROS Organics™
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Trifluoromethylphenylboronic acid |
| CAS | 1423-27-4 |
| % mín. CAS | 96.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Blanco a beige |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Glass bottle |
| Fórmula molecular | C7H6BF3O2 |
| Número MDL | MFCD00236059 |
| Show More |