Learn More
2-(Trifluorometil)tioxanteno-9-ona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15422229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15422229 25 g 25 g
15402229 1 g 1 g
15412229 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15422229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64839.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1693-28-3
Fórmula molecular C14H7F3OS
Peso molecular (g/mol) 280.26
Número MDL MFCD00079785
Clave InChI NEWRXGDGZGIHIS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl thioxanthone, 2-trifluoromethyl-9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethylthioxanthone, 9h-thioxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl, 2-trifludromethylthioxanthone, 2-trifluormethyl-9-thiaxanthen-9-one, 2-trifluoromethyl dibenzo b,e thiin-10-one, pubchem10678, acmc-209dzj
PubChem CID 74324
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C2SC3=CC=CC=C3C(=O)C2=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)thioxanthen-9-one
Punto de fusión 147°C to 151°C
Color Amarillo
Cantidad 25 g
Beilstein 1583738
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)tioxanthen-9-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.26
Porcentaje de pureza 98%
Forma física cristalino/a/s