Learn More
2-(Trifluorometil)tiofeno, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11379945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379945 5 g 5 g
11369945 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19913.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13333-97-6
Fórmula molecular C7H5F3S
Peso molecular (g/mol) 178.172
Número MDL MFCD00068896
Clave InChI XVGQHRKNXSUPEF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl benzenethiol, 2-trifluoromethyl thiophenol, 2-trifluoromethylthiophenol, 2-trifluoromethyl benzene-1-thiol, 2-mercaptobenzotrifluoride, pubchem6860, acmc-209brx, trifluoromethyl thiophenol, 2trifluoromethylbenzenethiol
PubChem CID 2777889
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)bencenotiol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(F)(F)F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)thiophenol
Densidad 1.35
Punto de ebullición 175°C to 177°C
Temperatura de inflamación 68°C (154°F)
Índice de refracción 1.499
Cantidad 5 g
Número UN UN2810
Beilstein 2441965
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.18
Porcentaje de pureza 97%