Learn More
2-(Trifluorometil)pirrolidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15284398 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15284398 1 g 1 g
15294398 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15284398 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454810010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 109074-67-1
Fórmula molecular C5H8F3N
Peso molecular (g/mol) 139.12
Clave InChI VINAMCOZNJHNIH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrrolidine, 2-trifluoromethyl-pyrrolidine, dl-2-trifluoromethylpyrrolidine, pyrrolidine,2-trifluoromethyl, pyrrolidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl pyrrolidine, acmc-20dptq, acmc-1cih7, 2-trifluoromethyl tetrahydropyrrole
PubChem CID 2782839
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)pirrolidina
SMILES C1CC(NC1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine
Densidad 1.2100g/mL
Punto de ebullición 110.0°C to 112.0°C
Temperatura de inflamación 26°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.12
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(Trifluoromethyl)pyrrolidine, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.