Learn More
Ácido 2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15490746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15490746 250 mg 250 miligramos
15470746 1 g 1 g
15480746 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15490746 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54088.MD
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 306960-77-0 | C6H3F3N2O2 | 192.10 g/mol
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxílico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco, en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 306960-77-0
Fórmula molecular C6H3F3N2O2
Peso molecular (g/mol) 192.10
Número MDL MFCD09054851
Clave InChI RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2-trifluoromethyl-9ci, pubchem13190, 2-trifluoromethylpyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl pyrimidine-5-carboxylicacid, 2-trifluoromethyl-5-pyrimidinecarboxilic acid, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-5-carboxylic acid, 5-pyrimidinecarboxylicacid, 2-trifluoromethyl
PubChem CID 10583889
Nombre IUPAC ácido 2-(trifluorometil)pirimidina-5-carboxílico
SMILES OC(=O)C1=CN=C(N=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Punto de fusión 170°C to 175°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.1
Porcentaje de pureza 97%