Learn More
2-(Trifluorometil)pirimidina-4-carboxamida, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499557 1 g 1 g
15470126 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52803.03
Solicitar formato a granel o personalizado
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-(trifluorometil)pirimidina-4-carboxamida se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 914348-10-0
Fórmula molecular C6H4F3N3O
Peso molecular (g/mol) 191.113
Número MDL MFCD05662689
Clave InChI LBNILUATVOCQRF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyrimidine-4-carboxamide, 4-carbamoyl-2-trifluoromethyl pyrimidine, 2-trifluoromethyl-4-pyrimidinecarboxamide, 2-trifluoromethyl-pyrimidine-4-carboxylic acid amide, 2-trifluoromethylpyrimidine-4-carboxylic acid amide
PubChem CID 17750126
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)pirimidina-4-carboxamida
SMILES C1=CN=C(N=C1C(=O)N)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-4-carboxamide
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.11
Porcentaje de pureza 97%