Learn More
2-(Trifluorometil)piridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11388946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11388946 1 g 1 g
11398946 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11388946 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19554.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 368-48-9 | Molecular Formula: C6H4F3N | Molecular Weight: 147.10 g/mol
Lithiation with n-BuLi/LiOCH2CH2NMe2 takes place at the 6-position, affording access to 6-substituted derivatives. With LiTMP . It is a building block in heterocycle synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La litiación con n-BuLi/LiOCH2CH2NME2 tiene lugar en la 6-posición, permitiendo el acceso a derivados 6-sustituidos. Con LiTMP. Es un compuesto básico en la síntesis de heterociclos.
Solubilidad
Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 368-48-9
Fórmula molecular C6H4F3N
Peso molecular (g/mol) 147.10
Número MDL MFCD02183562
Clave InChI ATRQECRSCHYSNP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-trifluoromethyl pyridine, 2-trifluoromethyl-pyridine, trifluoromethylpyridine, 2-1,1,1-trifluoromethyl pyridine, pyridine, trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-2-picoline, 2-cf3-pyridine, trifluoromethyl pyridine
PubChem CID 136199
Nombre IUPAC 2-(trifluorometil)piridina
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-(Trifluoromethyl)pyridine
Densidad 1.28
Punto de ebullición 139°C to 141°C
Temperatura de inflamación 42°C (108°F)
Índice de refracción 1.418
Cantidad 1 g
Número UN UN1993
Beilstein 3112
Información de solubilidad Soluble in most organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.1
Porcentaje de pureza 99%